Learn More
Bobina de condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™
Hace circular refrigerante por una bobina con una gran superficie de refrigeración. La bobina para condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™ con cono esmerilado es ideal para su uso en el modo de reflujo vertical donde es posible la refrigeración contracorriente. Se suministra con conectores de plástico extraíbles para la fijación de la manguera de caucho.
123.00€ - 273.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
---|---|
Tipo | Bobina de condensador |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el uso en el modo de reflujo vertical en el que es posible la refrigeración contra corriente |
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12060063
|
Quickfit
CX3/05/SC |
320 mm (total) 160 mm (efectiva) | 34/35 |
123.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12070063
|
Quickfit
CX3/06/SC |
380 mm (total) 207 mm (efectiva) | 40/38 |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15537780
|
Quickfit
CX3/08/SC |
348 mm (total) 155 mm (efectivos) | 50/42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Circulates coolant through a coil with a very large cooling surface. Quickfit™ Borosilicate Glass Condenser Coil with Ground Cone is ideal for use in the upright reflux mode where counter-current cooling is possible. Supplied with detachable plastic connectors for the attachment of rubber hose.
- El refrigerante circula a través de una bobina que cuenta con una superficie de refrigeración muy grande
- Ideal para su uso en el modo de reflujo vertical en el que es posible la refrigeración contra corriente
- Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de una manguera de caucho
Especificaciones
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Bobina de condensador | |
Ideal para el uso en el modo de reflujo vertical en el que es posible la refrigeración contra corriente |