Learn More
Recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos. El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato QuickFit™ es ideal para trabajos de fermentación y cultivo. Esterilizable en autoclave con juntas rectificadas de precisión de brida plana Para su uso con tapas de brida plana QuickFit™ y pinzas de retención.
Marca:  Quickfit FV5L
243.19 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312005
  • 263.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos. El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato QuickFitTM es ideal para trabajos de fermentación y cultivo. Esterilizable en autoclave con juntas rectificadas de precisión de brida plana Para su uso con tapas de brida plana QuickfitTM y pinzas de retención.
  • Ideal para el uso en cultivos y fermentación
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a la temperatura
  • Esterilizable en autoclave
  • Con juntas rectificadas de precisión de brida plana
  • Para su uso con tapas de brida plana Quickfit™ y pinzas de retención
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
5000 mL
Cultivo celular
1 unidad
181 mm
Plano
Vidrio de borosilicato
Recipiente de Cultivo
290 mm