Learn More
Recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas. El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato Quickfit™ es ideal para trabajo de cultivo y fermentación. Esterilizable en autoclave con junta de brida plana esmerilada con precisión. Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Quickfit™.
135.00€ - 3275.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
N.° por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11371995
|
Quickfit
FV1L |
1000 mL | 105 mm | 160 mm |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11391995
|
Quickfit
FV2L |
2000 mL | 133 mm | 225 mm |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11312005
|
Quickfit
FV5L |
5000 mL | 181 mm | 290 mm |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15507910
|
Quickfit
FV10L |
10.000 mL | 227 mm | 375 mm |
2105.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15517910
|
Quickfit
FV20L |
20.000 mL | 288 mm | 465 mm |
3275.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15527910
|
Quickfit
FV500 |
500 mL | 80 mm | 130 mm |
836.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos.El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato QuickFitTM es ideal para trabajos de fermentación y cultivo.Esterilizable en autoclave con juntas rectificadas de precisión de brida planaPara su uso con tapas de brida plana QuickfitTM y pinzas de retención.
- Ideal para tareas de fermentación y cultivo
- Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas
- Esterilizable en autoclave
- Con junta de brida plana esmerilada con precisión
- Para su uso con pinzas de retención y tapas de brida plana Quickfit™
Especificaciones
Plano | |
Vidrio de borosilicato | |
1 unidad |