Learn More
Recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos. El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato QuickFit™ es ideal para trabajos de fermentación y cultivo. Esterilizable en autoclave con juntas rectificadas de precisión de brida plana Para su uso con tapas de brida plana QuickFit™ y pinzas de retención.
Marca: Quickfit FV2L
Descripción
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos. El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato QuickFitTM es ideal para trabajos de fermentación y cultivo. Esterilizable en autoclave con juntas rectificadas de precisión de brida plana Para su uso con tapas de brida plana QuickfitTM y pinzas de retención.
- Ideal para el uso en cultivos y fermentación
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a la temperatura
- Esterilizable en autoclave
- Con juntas rectificadas de precisión de brida plana
- Para su uso con tapas de brida plana Quickfit™ y pinzas de retención
Especificaciones
Autoclavable | |
2000 mL | |
Cultivo celular | |
1 unidad | |
133 mm |
Plano | |
Vidrio de borosilicato | |
Recipiente de Cultivo | |
225 mm |