Learn More
Recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas. El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato Quickfit™ es ideal para trabajo de cultivo y fermentación. Esterilizable en autoclave con junta de brida plana esmerilada con precisión. Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Quickfit™.
Marca: Quickfit FV10L
Descripción
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos.El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato QuickFitTM es ideal para trabajos de fermentación y cultivo.Esterilizable en autoclave con juntas rectificadas de precisión de brida planaPara su uso con tapas de brida plana QuickfitTM y pinzas de retención.
- Ideal para el uso en cultivos y fermentación
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a la temperatura
- Esterilizable en autoclave
- Con juntas rectificadas de precisión de brida plana
- Para su uso con tapas de brida plana Quickfit™ y pinzas de retención
Especificaciones
Plano | |
Vidrio de borosilicato | |
1 unidad | |
227 mm |
10.000 mL | |
Quickfit™ tapas de brida plana y clips de retención, ideales para trabajos de fermentación y cultivo | |
375 mm |