Learn More
Condensador multibobina QuickFit™, gran escala
Presenta un diseño de bobina doble con entrada de agua común.
Marca:  Quickfit C13/55/2
1220.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15507760
  • 1320.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Adecuado para trabajos de planta piloto
  • Los brazos laterales de vidrio aceptan tubos con un diámetro interno de 18 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adecuado para trabajos de planta piloto
34/35
Condensador de doble bobina
660 mm
Vidrio de borosilicato