Learn More
Tubo de secado en ángulo de vidrio de borosilicato Quickfit™
Conserve el material seco de forma segura. Cono de secado en ángulo de vidrio de borosilicato QuickFit™ para conectarse a aparatos QuickFitT™.
Marca:  Quickfit MF23/1
30.45 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12088371
  • 32.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Para su uso con un desecante como el cloruro de calcio
  • El cono de vidrio esmerilado del tubo encaja con los dispositivos Quickfit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dispositivos QuickFit™
Vidrio de borosilicato
Tubo
14/23