Learn More
Tubo de secado en ángulo de vidrio de borosilicato Quickfit™
Conserve el material seco de forma segura. Cono de secado en ángulo de vidrio de borosilicato QuickFit™ para conectarse a aparatos QuickFitT™.
32.05€ - 252.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Tubo |
Para utilizar con (equipo) | Dispositivos QuickFit™ |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12088371
|
Quickfit
MF23/1 |
14/23 |
32.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12098371
|
Quickfit
MF23/2 |
19/26 |
38.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12008381
|
Quickfit
MF23/3 |
24/29 |
43.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15527940
|
Quickfit
MF23/4 |
29/32 |
252.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with a desiccant such as calcium chloride
- Ground glass cone to fit Quickfit™ apparatus
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Tubo | |
Dispositivos QuickFit™ |