Learn More
Tubo de secado en ángulo de vidrio de borosilicato Quickfit™
Conserve el material seco de forma segura. Cono de secado en ángulo de vidrio de borosilicato QuickFit™ para conectarse a aparatos QuickFitT™.
Marca: Quickfit MF23/2
36.48 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con un desecante como el cloruro de calcio
- El cono de vidrio esmerilado del tubo encaja con los dispositivos Quickfit™
Especificaciones
Dispositivos QuickFit™ | |
Vidrio de borosilicato | |
Tubo | |
19/26 |