Learn More
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
Marca:  Quickfit FE500/5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15537830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
  • Cumple con ISO 4797
  • Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
  • Diseñado para la estimación de arsénico y antimonio
  • El método utiliza la formación de un complejo entre arsano y dietilditiocarbamato de plata con mediciones posteriores a 538 nm 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 4797
Vidrio de borosilicato
Toma de tierra
101 mm
500 ml
175 mm
Cónicos
Documentos
Product Information
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit > Capacidad: 500 ml; Conector: 34/35
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis