Learn More
Matraz de yodo de vidrio de borosilicato Quickfit™
Cumple con BS 2735
130.81€ - 785.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | BS 2735 |
---|---|
Descripción | Estilo de parte superior: Con forma de copa |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11333714
|
Quickfit
FIB250/3 |
250 ml | 24/29 |
130.81€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12959333
|
Quickfit
FIB500/3 |
500 ml | 24/29 |
131.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15507850
|
Quickfit
FIB500/4 |
500 ml | 29/32 |
651.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15597840
|
Quickfit
FIB250/4 |
250 ml | 29/32 |
785.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Cumple con BS 2735
- Cumple con BS 2735
- Para la determinación de yodo
- El matraz tiene conector esmerilado y parte superior con forma de copa
- El tapón tiene un mango extendido que se proyecta bastante por encima del sello de líquido
Nota: el tapón no está incluido; se vende por separado.
Especificaciones
BS 2735 | |
Estilo de parte superior: Con forma de copa |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Matraz de yodo de vidrio de borosilicato Quickfit™