Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
Marca: Quickfit FR150/2S
82.27 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
- Conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
- Gama completa de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
- El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Especificaciones
ISO 1773, ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Corto | |
Forma redonda |
150 ml | |
114mm | |
19/26 |