Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
53.35€ - 965.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 1773, ISO 4797 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Forma del fondo | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10459330
|
Quickfit
FR1L/3S |
1000 ml | 24/29 |
55.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10488560
|
Quickfit
FR1L/4S |
1000 ml | 29/32 |
102.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10691821
|
Quickfit
FR1L/5S |
1000 ml | 34/35 |
72.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10829580
|
Quickfit
FR100/1S |
100 ml | 14/23 |
136.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10744711
|
Quickfit
FR100/2S |
100 ml | 19/26 |
110.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10538190
|
Quickfit
FR100/3S |
100 ml | 24/29 |
138.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10580491
|
Quickfit
FR100/5S |
100 ml | 34/35 |
99.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10660871
|
Quickfit
FR10/0S |
10 ml | 10/19 |
67.55€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10121150
|
Quickfit
FR10/1S |
10 ml | 14/23 |
131.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10365470
|
Quickfit
FR150/2S |
150 ml | 19/26 |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10671071
|
Quickfit
FR150/3S |
150 ml | 24/29 |
102.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12570086
|
Quickfit
FR150/4S |
150 ml | 29/32 |
127.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12458976
|
Quickfit
FR150/5S |
150 ml | 34/35 |
105.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12000663
|
Quickfit
FR2L/3S |
2000 ml | 24/29 |
54.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10820861
|
Quickfit
FR250/1S |
250 ml | 14/23 |
53.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10765111
|
Quickfit
FR25/1S |
25 ml | 14/23 |
95.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11391955
|
Quickfit
FR250/5S |
250 ml | 34/35 |
118.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10765301
|
Quickfit
FR25/2S |
25 ml | 19/26 |
81.45€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10558590
|
Quickfit
FR25/3S |
25 ml | 24/29 |
63.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12682002
|
Quickfit
FR250/3S |
250 ml | 24/29 |
113.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12070673
|
Quickfit
FR5L/4S |
5 l | 29/32 |
230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11381965
|
Quickfit
FR5L/5US |
5 l | 34/35 |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10395530
|
Quickfit
FR500/2S |
500 ml | 19/26 |
123.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10488570
|
Quickfit
FR500/3S |
500 ml | 24/29 |
238.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10417620
|
Quickfit
FR500/5S |
500 ml | 34/35 |
132.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10809900
|
Quickfit
FR50/1S |
50 ml | 14/23 |
148.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10181780
|
Quickfit
FR50/3S |
50 ml | 24/29 |
74.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10407430
|
Quickfit
FR5/1S |
5 ml | 14/23 |
70.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15527900
|
Quickfit
FR6L/7S |
6 L | 45/40 | N/A | |||||
15587850
|
Quickfit
FR10L/5S |
10 l | 34/35 | N/A | |||||
15507860
|
Quickfit
FR1L/2S |
1000 ml | 19/26 |
319.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15517870
|
Quickfit
FR1L/7S |
1000 ml | 45/40 | N/A | |||||
15517880
|
Quickfit
FR2L/5S |
2000 ml | 34/35 |
275.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15577880
|
Quickfit
FR3L/3S |
3000 ml | 24/29 |
564.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15587880
|
Quickfit
FR3L/5S |
3000 ml | 34/35 |
626.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15557890
|
Quickfit
FR5/0S |
5 mL | 10/19 |
271.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15577890
|
Quickfit
FR50/5S |
50 ml | 34/35 | N/A | |||||
10568590
|
Quickfit
FR250/2S |
250 mL | 19/26 |
101.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
- Conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
- Amplio intervalo de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
- El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Especificaciones
ISO 1773, ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Forma redonda |