Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
Marca:  Quickfit FR250/3S
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12682002
  • 110.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
  • Conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
  • Gama completa de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
  • El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1773, ISO 4797
Vidrio de borosilicato
Corto
Forma redonda
250 ml
140mm
24/29