Learn More
Matraz de fondo redondo y dos cuellos de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene una alta resistencia a choques térmicos y ataques químicos.
Marca:  Quickfit FR25/1S/1A
53.70 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04680kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12438986
  • 61.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene una alta resistencia a choques térmicos y ataques químicos.
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
  • Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
25 ml
77 mm
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
Vidrio de borosilicato
2
Forma redonda
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers