Learn More
Matraz de fondo redondo y dos cuellos de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene una alta resistencia a choques térmicos y ataques químicos.
41.65€ - 457.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
N.º por caja | 2 |
Forma del fondo | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12030643
|
Quickfit
FR100/3S/2A |
100 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
49.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12478966
|
Quickfit
FR100/3S/1A |
100 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) |
41.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12418996
|
Quickfit
FR250/3S/1A |
250 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) |
45.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12070653
|
Quickfit
FR250/3S/2A |
250 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
47.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12438986
|
Quickfit
FR25/1S/1A |
25 ml | 14/23 (centro), 14 /23 (lado) |
61.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12050673
|
Quickfit
FR500/3S/2A |
500 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
46.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12403631
|
Quickfit
FR50/1S/1A |
50 ml | 14/23 (centro), 14 /23 (lado) |
75.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15547880
|
Quickfit
FR2L/5S/2A |
2000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) |
457.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15517860
|
Quickfit
FR1L/3S/1A |
1000 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) |
283.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15537860
|
Quickfit
FR1L/3S/2A |
1000 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
270.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15597890
|
Quickfit
FR500/3S/1A |
500 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) |
243.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene una alta resistencia a choques térmicos y ataques químicos.
- Equipado con dos conectores de vidrio esmerilado Quickfit™: un cuello central vertical y un cuello lateral en ángulo
- Cuello lateral útil para introducir tubos de admisión de gas y termómetros, etc. en el matraz
- Fabricado con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
2 | |
Forma redonda |