Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio borosilicatado Quickfit™ con conector de rosca y toma esmerilada
Cumple con ISO 6556.
Marca: Quickfit FB1L/3SC
161.69 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.61000kg
Descripción
- Cumple con ISO 6556.
- Matraces Büchner con conectoror esmerilado con precisión Quickfit™
- El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para la conexión segura de tubos de vacío con 9 mm de diámetro. Desenrosque el conector del matraz y ajuste el tubo, vuelva a atornillar el conector y el tubo al matraz
- Paredes y bases pesadas para tareas de filtración al vacío
Especificaciones
ISO 6556 | |
Vidrio de borosilicato | |
Conector de rosca de PTFE |
1000 ml | |
227 mm | |
136 mm |