Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio borosilicatado Quickfit™ con conector de rosca y toma esmerilada
Cumple con ISO 6556.
115.00€ - 185.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 6556 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Incluye | Conector de rosca de PTFE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12483611
|
Quickfit
FB1L/3SC |
1000 ml | 136 mm | 227 mm |
185.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12559845
|
Quickfit
FB250/3SC |
250 ml | 85 mm | 145 mm |
115.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12589855
|
Quickfit
FB500/3SC |
500 ml | 105 mm | 172 mm |
121.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cumple con ISO 6556
- Matraces Büchner con conector Quickfit™ esmerilado con precisión
- El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para la fijación segura de un tubo de vacío con calibre de 9 mm; desenrosque el conector del matraz y ajuste el tubo; a continuación, vuelva a atornillar el conector y los tubos al matraz
- Paredes y bases resistentes para trabajo con filtración en vacío
Especificaciones
ISO 6556 | |
Vidrio de borosilicato | |
Conector de rosca de PTFE |