Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Vacuum Filter Flask with Side Arm And Ground Socket
Filter flasks with precision-ground Quickfit™ socket.
Marca: Quickfit FB250/4
536.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
Descripción
- Cumple con ISO 6556.
- Con vía lateral de vidrio lisa tradicional para aceptar tubos de vacío con calibre de 9 mm
- Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
Especificaciones
ISO 6556 | |
Vidrio de borosilicato | |
29/32 |
250 ml | |
145 mm | |
85 mm |