Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Vacuum Filter Flask with Side Arm And Ground Socket
Filter flasks with precision-ground Quickfit™ socket.
565.00€ - 745.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15547810
|
Quickfit
FB1L/4 |
1000 ml | 24/29 |
745.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15567810
|
Quickfit
FB250/4 |
250 ml | 29/32 |
565.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15587810
|
Quickfit
FB500/4 |
500 ml | 29/32 |
600.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Complies with ISO 6556
- With traditional plain glass side-arm to accept 9mm bore vacuum tubing
- Heavy-wall and base construction for vacuum work
Especificaciones
Vidrio de borosilicato |