Learn More
Embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado se ha diseñado para transferir polvos a recipientes y matraces Quickfit™.
Marca: Quickfit CF5/5
51.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.El embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado se ha diseñado para transferir polvos a recipientes y matraces Quickfit™.
- Diseñado para la transferencia de polvos a matraces y recipientes Quickfit™
- Con cono de vidrio esmerilado Quickfit™
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos
Especificaciones
105 mm | |
34/35 | |
Embudo para polvo |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Cono de vidrio esmerilado QuickFit™ |