Learn More
Embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado se ha diseñado para transferir polvos a recipientes y matraces Quickfit™.
54.05€ - 61.60€
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) | 105 mm |
---|---|
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
Incluye | Cono de vidrio esmerilado QuickFit™ |
Tipo de producto | Embudo para polvo |
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12094213
|
Quickfit
CF5/1 |
14/23 |
55.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12004223
|
Quickfit
CF5/2 |
19/26 |
54.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12438816
|
Quickfit
CF5/3 |
24/29 |
54.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11328054
|
Quickfit
CF5/4 |
29/32 |
61.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11338054
|
Quickfit
CF5/5 |
34/35 |
55.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.El embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado se ha diseñado para transferir polvos a recipientes y matraces Quickfit™.
- Diseñado para transferir polvos a matraces y recipientes Quickfit™
- Con cono de vidrio esmerilado Quickfit™
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos™
Especificaciones
105 mm | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Cono de vidrio esmerilado QuickFit™ | |
Embudo para polvo |