Learn More
Kit de microescala Quickfit™
Diseñados para experimentos de química orgánica utilizando cantidades en miligramos de reactivos
Marca:  Quickfit ML1
Código de producto. 12414531
  • 312.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Consta de 12 artículos de vidrio que cuentan con tamaños de juntas 14/10 juntas para compatibilidad
  • Utilice una combinación de juntas de vidrio esmerilado estándar Quickfit™ con acoplamientos de rosca, juntas tóricas de sellado y tapones de rosca de plástico
  • El sistema con conector de rosca elimina la necesidad de grasa, ahorra espacio, cuenta con abrazaderas y reduce enormemente el peligro de que se afloje el material de vidrio durante las reacciones.
  • Permite la construcción de numerosos conjuntos como trabajos de destilación o reflujo, reacciones sensibles a la humedad y destilación fraccionada
  • Alojado en una bandeja Gratnells resistente con inserto de espuma protector 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de microbalanza
Condensador de aire, condensador revestido, tubo de secado, cabezal de destilación, adaptador de termómetro, receptor, matraz Erlenmeyer de 10 ml, matraz Erlenmeyer de 25 ml, matraz de fondo redondo de 10 ml, matraz de fondo redondo de 25 ml, matraz con forma de pera de 10 ml, matraz con forma de pera de 25 ml, bolsa de tapones de repuesto, juntas tóricas, discos de sellado
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Product Title
Kit de microescala Quickfit™ > Tipo de producto: Kit de microbalanza
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.