Learn More
Anillas de silicona Quickfit™ para uniones de vidrio de rosca
Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
Marca: Quickfit QR13/6
30.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00360kg
Descripción
Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
- Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
- Tapones de rosca de melamina con abertura en la parte superior
- Anillos de caucho de silicona con juntas de PTFE
Especificaciones
Anillo de goma | |
Silicona | |
De 6 a 7 mm |
Tamaño de rosca: 13 mm | |
Roscas de vidrio Quickfit™ |