Learn More
Anillas de silicona Quickfit™ para uniones de vidrio de rosca
Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
6.83€ - 87.70€
Código de producto | Marca | Diámetro del orificio (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del orificio (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12919283
|
Quickfit
QR28/11 |
Entre 10,5 y 11,5mm | Tamaño de rosca: 28 mm |
87.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12969273
|
Quickfit
QR18/7 |
Entre 7 y 8,5mm | Tamaño de rosca: 18mm |
32.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12959273
|
Quickfit
QR13/6 |
De 6 a 7 mm | Tamaño de rosca: 13 mm |
31.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12999273
|
Quickfit
QR24/11 |
Entre 10,5 y 11,5mm | Tamaño de rosca: 24 mm |
40.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12979273
|
Quickfit
QR24/6 |
De 6 a 7 mm | Tamaño de rosca: 24 mm |
49.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11302085
|
Quickfit
QR28/6 |
De 6 a 7 mm | Tamaño de rosca: 28 mm |
80.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11392075
|
Quickfit
QR28/18 |
Entre 18,0 y 19,0mm | Tamaño de rosca: 28 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15187193
|
Quickfit
QR28/6 |
De 6 a 7 mm | Tamaño de rosca: 28 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12989273
|
Quickfit
QR24/9 |
Entre 8,5 y 9,5mm | Tamaño de rosca: 24 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
- Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
- Tapones de rosca de melamina con abertura en la parte superior
- Anillos de caucho de silicona con juntas de PTFE
Especificaciones
Silicona |