Learn More
Anillas de silicona Quickfit™ para uniones de vidrio de rosca
Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
Marca:  Quickfit QR18/7
20.92 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12969273
  • 32.80€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
  • Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
  • Tapones de rosca de melamina con abertura en la parte superior
  • Anillos de caucho de silicona con juntas de PTFE
Para determinar los componentes necesarios: i) Compruebe el tamaño de la rosca de vidrio (la designación de tamaños hace referencia al DE de la rosca en mm) ii) Compruebe el DE del tubo de muestreo, termómetro, sonda, etc. que va a utilizarse con el tapón de rosca iii) Recuerde adquirir el tapón, junta y anillo correspondientes por separado
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro a través del tapón: De 7 a 8,5 mm; tamaño de rosca: 18mm
Tamaño de rosca: 18mm
Silicona
Entre 7 y 8,5mm
Anillo de goma
10/Paq.
Roscas de vidrio Quickfit™
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers