Learn More
Tapón hueco de vidrio de borosilicato para cabezal plano cónico estándar Quickfit™
Utilice este tapón de vidrio con instrumental de vidrio articulado Quickfit™ que cuenta con tomas de vidrio esmerilado estándar. Los tapones huecos de vidrio de borosilicato para cabezal plano cónico estándar Azlon™ son ligeros, resistentes y fáciles de agarrar.
Marca: Quickfit SB14
Descripción
Utilice este tapón de vidrio con el instrumental de vidrio con junta Quickfit™ y otro instrumental de vidrio con conectores de vidrio esmerilado estándar.Los tapones huecos de vidrio borosilicatado con cabezal plano esmerilado estándar AzlonTM son ligeros, duraderos y fáciles de agarrar.
- Cumple con los requisitos de juntas cónicas estándar tal como se indica en ISO 383
- Vidrio de borosilicato para durabilidad química y rendimiento a alta temperatura
- Construcción expandida hueca para reducir el peso
- El cabezal hexagonal evita que el tapón ruede y proporciona un buen agarre
- La parte superior del tapón es plana, lo que le permite mantenerse fijo en el extremo y evitar la contaminación de la superficie del suelo
Especificaciones
Durabilidad química y altas temperaturas | |
Estándar; 14/23 | |
Tapón |
Instrumental articulado y otro instrumental de vidrio con conectores de vidrio pulido estándar Quickfit™ | |
Vidrio de borosilicato |