Learn More
Tapón hueco de vidrio de borosilicato para cabezal plano cónico estándar Quickfit™
Utilice este tapón de vidrio con instrumental de vidrio articulado Quickfit™ que cuenta con tomas de vidrio esmerilado estándar. Los tapones huecos de vidrio de borosilicato para cabezal plano cónico estándar Azlon&trade son ligeros, resistentes y fáciles de agarrar.
43.00€ - 195.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Tapón |
Para utilizar con (aplicación) | Durabilidad química y altas temperaturas |
Para utilizar con (equipo) | Material de vidrio articulado Quickfit™ y otro material de vidrio con conectores de vidrio esmerilado estándar |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12558855
|
Quickfit
SB10 |
Estándar; 10/19 |
43.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12508865
|
Quickfit
SB24 |
Estándar; 24/29 |
44.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11349623
|
Quickfit
SB34 |
Estándar; 34/35 |
115.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12568855
|
Quickfit
SB19 |
Estándar; 19/26 |
51.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12508875
|
Quickfit
SB29 |
Estándar; 29/32 |
54.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12495376
|
Quickfit
SB45 |
Estándar; 45/40 |
70.15€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10155824
|
Quickfit
SB14 |
Estándar; 14/23 |
43.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15537960
|
Quickfit
SB12 |
Estándar; 12/21 |
92.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15557960
|
Quickfit
SB7 |
7/16 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Utilice este tapón de vidrio con el instrumental de vidrio con junta Quickfit™ y otro instrumental de vidrio con conectores de vidrio esmerilado estándar.Los tapones huecos de vidrio borosilicatado con cabezal plano esmerilado estándar AzlonTM son ligeros, duraderos y fáciles de agarrar.
- Cumple con la norma sobre juntas cónicas tal como se describe en ISO 383
- Vidrio de borosilicato para durabilidad química y rendimiento a alta temperatura
- Construcción expandida hueca para reducir el peso
- El cabezal hexagonal evita que el tapón ruede y proporciona un buen agarre
- La parte superior del tapón es plana, lo que le permite mantenerse fijo en el extremo y evitar la contaminación de la superficie del suelo
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Tapón | |
Durabilidad química y altas temperaturas | |
Material de vidrio articulado Quickfit™ y otro material de vidrio con conectores de vidrio esmerilado estándar |