Learn More
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
BIOPHARMA
Contec Quiltec I Mop Heads are manufactured from 100% 2-ply polyester around a rayon core so are ideal for even the highest grade of cleanroom as they generate very small numbers of particle and fibres.
Marca:  Contec™ MHQT0100
138.24 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15815597
  • 197.00€ / paquete de 40
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punto de poliéster 100 % de dos capas sobre núcleo de rayón
  • Tratamiento mediante radiación gamma a no menos de 25 kGy
  • 5 fregonas en bolsa doble
  • Aproximadamente, de 18 a 20 metros cuadrados de cobertura
  • Se entregan certificados de conformidad con cada lote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recambio de mopa
No estéril
39 x 13 cm
5/bolsa, 8 bolsas/caja
Poliéster acolchado
Blanco
No esterilizable en autoclave
Un solo uso
No
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote022377 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha31/01/2025 Catalog NumberMHQT0100
Número de lote021857 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha08/10/2024 Catalog NumberMHQT0100
Número de lote021482 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/08/2024 Catalog NumberMHQT0100
Número de lote020971 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/05/2024 Catalog NumberMHQT0100
Número de lote1052784-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/08/2024 Catalog NumberMHQT0100
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Quiltec™ I Mop Head > Estéril: No