Learn More
Contec™ Toallas Quiltec™ I
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos. Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
Marca:  Contec™ QT1-99B
440.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24309" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13516940
  • 605.00€ / paquete de 900
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos.Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta.Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
  • Estas toallas con borde sellado ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Presentan dos capas de tejido de poliéster acolchado cortadas con láser y selladas entre sí para crear espacios donde se puede atrapar una cantidad adicional de líquido.
  • La construcción mediante dos capas de poliéster acolchado crea un material de limpieza con una absorbencia excepcional —absorbe más del doble de la capacidad de un paño de una sola capa
  • Contenido extremadamente bajo de partículas y fibras: ideal para la limpieza de la superficie interior de las herramientas de proceso, limpieza de productos o limpieza de general
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO de clase 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallas Quiltec™ I
23 cm
23 cm
No esterilizable en autoclave
Un solo uso
Sala blanca
2 capas
9 in
9 in
Poliéster
ISO Clase 3 y 4
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
900/caja
No estéril
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Toallas Quiltec™ I > 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pulg); 500/caja