Learn More
Contec™ Toallas Quiltec™ I
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos. Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
Marca:  Contec™ QT1-1212B/100
92.33 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15287159
  • 121.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos.Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta.Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
  • Estas toallas con borde sellado ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Presentan dos capas de tejido de poliéster acolchado cortadas con láser y selladas entre sí para crear espacios donde se puede atrapar una cantidad adicional de líquido.
  • La construcción mediante dos capas de poliéster acolchado crea un material de limpieza con una absorbencia excepcional —absorbe más del doble de la capacidad de un paño de una sola capa
  • Contenido extremadamente bajo de partículas y fibras: ideal para la limpieza de la superficie interior de las herramientas de proceso, limpieza de productos o limpieza de general
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO de clase 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallas Quiltec™ I
30 cm
30 cm
No esterilizable en autoclave
Un solo uso
Sala blanca
2 capas
12 in
12 in
Poliéster
ISO Clase 3 y 4
30 x 30 cm (12 x 12 in)
100/paq.
No estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote020949 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha22/11/2024 Catalog NumberQT1-1212B/100
Número de lote1024017-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/05/2024 Catalog NumberQT1-1212B/100
Número de lote1020001-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha25/11/2023 Catalog NumberQT1-1212B/100
Número de lote981450-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha26/05/2023 Catalog NumberQT1-1212B/100
Número de lote972138-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha23/03/2023 Catalog NumberQT1-1212B/100
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Toallas Quiltec™ I > 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 pulgadas); embalaje a granel