Learn More
Contec™ Toallas Quiltec™ I
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos. Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
Marca: Contec™ QT1-1212
474.79 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos.Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta.Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
- These sealed-edge wipes offer an extremely high sorptive capacity. Two layers of quilted polyester fabric are laser-cut and sealed together to create pockets where additional fluid can be trapped.
- Two-ply quilted polyester construction creates durable wiper with exceptional absorbency—absorbs more than twice the capacity of a single-layer wiper
- Extremely low in both particles and fibers—ideal for interior surface cleaning of process tools, wiping down products, or general-purpose cleaning
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO de clase 4.
Especificaciones
Cleanroom Wipe | |
30 cm | |
30 cm | |
No esterilizable en autoclave | |
Un solo uso | |
Sala blanca | |
2-ply |
12 in | |
12 in | |
Poliéster | |
ISO Clase 3 y 4 | |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | |
50/Bag, 10 Bags/Cs. | |
No estéril |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1034477-0-0-1 | Certificado de calidad | 15/12/2023 | QT1-1212 |