Learn More
Contec™ Toallas Quiltec™ I
BIOPHARMA
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos. Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
Marca:  Contec™ QT1-66B
591.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24309" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16695534
  • 815.00€ / paquete de 2000
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos.Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta.Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
  • Estas toallas con borde sellado ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Presentan dos capas de tejido de poliéster acolchado cortadas con láser y selladas entre sí para crear espacios donde se puede atrapar una cantidad adicional de líquido.
  • La construcción mediante dos capas de poliéster acolchado crea un material de limpieza con una absorbencia excepcional —absorbe más del doble de la capacidad de un paño de una sola capa
  • Contenido extremadamente bajo de partículas y fibras: ideal para la limpieza de la superficie interior de las herramientas de proceso, limpieza de productos o limpieza de general
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO de clase 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Wipe
15 cm
15 cm
No esterilizable en autoclave
Un solo uso
Sala blanca
2 capas
6 in
6 in
Poliéster
ISO Clase 3 y 4
150 x 150 mm (6 x 6 in)
200/Bolsa, 10 Bolsas/caja. (A granel)
No estéril
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Toallas Quiltec™ I > 150 x 150 mm; a granel