Learn More
Sartorius™ Balanzas analíticas Quintix™
Personalice esta balanza para una gran variedad de tareas de medición de peso. La balanza analítica Sartorius™ Quintix™ ofrece una capacidad de pesaje de 2100 gramos con capacidad de lectura de graduaciones de 0.01 gramos.
Marca:  Sartorius™ QUINTIX5101-1CEU
2878.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24305" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15111073
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La carcasa con base de metal fundido garantiza un pesaje estable y repetible. La carcasa de la balanza tiene un acabado resistente a los productos químicos para facilitar la limpieza.
Determine la gravedad específica con la aplicación de densidades incorporada y el gancho de pesaje que hay debajo de la balanza.
Viene de serie con una variedad de programas de aplicaciones integrados, lo que ayuda a simplificar las tareas rutinarias:
  • Alternar entre unidades de peso
  • Densidad
  • Pesaje porcentual
  • Comprobación de peso
  • Retención de picos
  • Recuento de piezas
  • La mezcla le permite pesar diversos componentes de una fórmula rápidamente con una trazabilidad del 100 %
  • Los componentes le permiten pesar de forma cómoda componentes de una fórmula en recipientes separados y recuperar la cantidad total pesada en cualquier momento
  • Las estadísticas le permiten ahorrar trabajo cuando necesita conocer la desviación estándar y otras estadísticas sobre un grupo completo de muestras diferentes, pero no dispone del tiempo para hacer realizar los cálculos numéricos
  • La conversión se ocupa de las matemáticas cuando necesita convertir un peso mediante un factor, por ejemplo, para calcular el peso por unidad de superficie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Directiva 2009/23/CE del Consejo, EN 45501:1992 y O
Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario de Sartorius
15 a 80% para temperaturas de hasta 31°C
300 mg
5101-1CEU
10 ppm/K entre 10 y 30 grados C
10°C a 30°C
Pesaje, Densidad, Porcentaje, Control de peso, Pico
216 mm
360 mm
4,7 kg
12 - 18 VDC Tensión de entrada
0,2 A
5100 g
100 mg
Indicador de nivel de cristal con burbuja de aire para el centrado
Plástico ABS, fundición de aluminio
100 mg
1,5 s
Balanza analítica
360 x 216 x 95 mm
95 mm
180 mm
100/240 V 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios