Learn More
Sartorius™ Balanzas analíticas Quintix™
Personalice esta balanza para una gran variedad de tareas de medición de peso. La balanza analítica Sartorius™ Quintix™ ofrece una capacidad de pesaje de 2100 gramos con capacidad de lectura de graduaciones de 0.01 gramos.
2520.00€ - 4920.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva 2009/23/CE del Consejo, EN 45501:1992 y O
Tipo de pantalla Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario de Sartorius
Rango de humedad 15 a 80% para temperaturas de hasta 31°C
Nivelado Indicador de nivel de cristal con burbuja de aire para el centrado
Material Plástico ABS, fundición de aluminio
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Modelo Diámetro de la cubeta exterior (métrico) Legibilidad Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Diámetro de la cubeta exterior (métrico) Legibilidad Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
15141063
Ver documentos
Sartorius™
224-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15111063
Ver documentos
Sartorius™
313-1CEU 120 mm 1 mg 1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15151063
Ver documentos
Sartorius™
513-1CEU 120 mm 1 mg 1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15181063
Ver documentos
Sartorius™
2102-1CEU 180 mm 10 mg 1,5 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15121073
Ver documentos
Sartorius™
5100-1CEU 180 mm 1000 mg 1,5 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15121063
Ver documentos
Sartorius™
124-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15171063
Ver documentos
Sartorius™
3102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15191063
Ver documentos
Sartorius™
1102-1CEU 180 mm 10 mg 1,5 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15101073
Ver documentos
Sartorius™
612-1CEU 180 mm 10 mg 1,5 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15111073
Ver documentos
Sartorius™
5101-1CEU 180 mm 100 mg 1,5 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15131063
Ver documentos
Sartorius™
213-1CEU 120 mm 1 mg 1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15161063
Ver documentos
Sartorius™
5102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
La carcasa con base de metal fundido garantiza un pesaje estable y repetible. La carcasa de la balanza cuenta con un acabado resistente a productos químicos para que la limpieza resulte más fácil que nunca.
Determine la gravedad específica con la aplicación de densidad integrada y el gancho para pesaje bajo la balanza ubicado en su parte inferior.
Se suministra de serie con una amplia variedad de programas de aplicaciones integrados, lo que ayuda a simplificar las tareas rutinarias:
  • Alternar entre unidades de peso
  • Densidad
  • Pesaje porcentual
  • Comprobación de peso
  • Retención de picos
  • Recuento de piezas
  • La mezcla le permite pesar diversos componentes de una fórmula rápidamente con una trazabilidad del 100 %
  • Los componentes le permiten pesar de forma cómoda componentes de una fórmula en recipientes separados y recuperar la cantidad total pesada en cualquier momento
  • Las estadísticas le permiten ahorrar trabajo cuando necesita conocer la desviación estándar y otras estadísticas sobre un grupo completo de muestras diferentes, pero no dispone del tiempo para hacer realizar los cálculos numéricos
  • La conversión se ocupa de las matemáticas cuando necesita convertir un peso mediante un factor, por ejemplo, para calcular el peso por unidad de superficie
Especificaciones
Especificaciones
Directiva 2009/23/CE del Consejo, EN 45501:1992 y O
15 a 80% para temperaturas de hasta 31°C
Plástico ABS, fundición de aluminio
Balanza analítica
216 mm
100/240 V 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz
Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario de Sartorius
Indicador de nivel de cristal con burbuja de aire para el centrado
10°C a 30°C
Pesaje, Densidad, Porcentaje, Control de peso, Pico
360 mm
12 - 18 VDC Tensión de entrada
0,2 A
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : -10°C a +60°C