Learn More
(R)-(-)-3-Metil-2-butanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
64.70€ - 184.00€
CAS | 1572-93-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12O |
Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
Número MDL | MFCD00065949 |
Clave InChI | MXLMTQWGSQIYOW-RXMQYKEDSA-N |
Sinónimo | 2r-3-methylbutan-2-ol, r---3-methyl-2-butanol, 2-butanol, 3-methyl-, 2r, r-3-methyl-2-butanol, r-3-methylbutan-2-ol, 2r-3-methyl-2-butanol, r---isopropyl methyl carbinol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component |
PubChem CID | 638099 |
Nombre IUPAC | (2R)-3-metilbutan-2-ol |
SMILES | CC(C)C(C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11383136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11008.MD |
250 mg |
64.70€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11373136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11008.03 |
1 g |
184.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl (R)-(-)-3-metil-2-butanol se utiliza como intermedio farmacéutico y como disolvente e intermediario en la fabricación de otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
1572-93-6 | |
88.15 | |
MXLMTQWGSQIYOW-RXMQYKEDSA-N | |
638099 | |
CC(C)C(C)O |
C5H12O | |
MFCD00065949 | |
2r-3-methylbutan-2-ol, r---3-methyl-2-butanol, 2-butanol, 3-methyl-, 2r, r-3-methyl-2-butanol, r-3-methylbutan-2-ol, 2r-3-methyl-2-butanol, r---isopropyl methyl carbinol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component | |
(2R)-3-metilbutan-2-ol |
Especificaciones
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol | |
112°C | |
C5H12O | |
UN1105 | |
2r-3-methylbutan-2-ol, r---3-methyl-2-butanol, 2-butanol, 3-methyl-, 2r, r-3-methyl-2-butanol, r-3-methylbutan-2-ol, 2r-3-methyl-2-butanol, r---isopropyl methyl carbinol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component | |
−5° (Neat) | |
(2R)-3-metilbutan-2-ol | |
638099 | |
≥98% |
1572-93-6 | |
26°C (78°F) | |
MFCD00065949 | |
3535088 | |
MXLMTQWGSQIYOW-RXMQYKEDSA-N | |
CC(C)C(C)O | |
88.15 | |
88.15 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H332-H335
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
P210-P261-P280-P303+P361+P353-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Advertencia
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:PENTANOLES
RUO – Research Use Only