Learn More
BUCHI Sistemas R-300 con elevación electrónica: 1000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
10905.00€ - 18560.00€
Especificaciones
Descripción | Elevación electrónica |
---|---|
Tensión | 220/240 V |
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Velocidad | 280 rpm |
Intervalo de temperatura (métrico) | De ambiente a 95 °C |
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de conjunto de vidrio | Pantalla | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de conjunto de vidrio | Pantalla | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15415875
|
BUCHI
11SR300211VP01 |
Sin enfriador recirculante | Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) | I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) |
10985.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15435875
|
BUCHI
11SR300211VS11 |
F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C]) | Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) | I-300, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) |
15105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15455875
|
BUCHI
11SR300211VP11 |
F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C]) | Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) | I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) |
15780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15511270
|
BUCHI
11SR300211VP21 |
F-308: Capacidad de enfriamiento de 900 W (a 15 °C [-10 °C a +25 °C]) | Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) | I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) |
18560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15521270
|
BUCHI
11SR300211VS21 |
F-308: Capacidad de enfriamiento de 900 W (a 15 °C [-10 °C a +25 °C]) | Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) | I-300, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) |
17760.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15581260
|
BUCHI
11SR300211CS01 |
Sin enfriador recirculante | Trampa en frío (el condensador y el matraz receptor están recubiertos de P+G-LT) | I-300, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) |
10905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
- Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Especificaciones
Elevación electrónica | |
1000 mL | |
De ambiente a 95 °C |
220/240 V | |
280 rpm | |
SJ 29/32 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BUCHI Sistemas R-300 con elevación electrónica: 1000 ml