Learn More
BUCHI Sistemas R-300 con elevación electrónica: 1000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marca: BUCHI 11SR300211VP01
10545.60 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El R-300 cumple las expectativas más exigentes de comodidad y versatilidad
- El diseño modular permite ampliar el Rotavapor™ R-300 a un sistema totalmente integrado con una interfaz central que regula todos los componentes.
Especificaciones
Elevación electrónica | |
1000 mL | |
De ambiente a 95 °C | |
Sin enfriador recirculante | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
280 rpm | |
I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) | |
Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
BUCHI Sistemas R-300 con elevación electrónica: 1000 ml > Sin enfriador recirculante
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido