Learn More
Rabbit IgG control Rabbit, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL594-30000-100UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17639956
  • 53.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Rabbit IgG control Polyclonal antibody apecifically detetects Rabbit IgG control antigen in Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
Rabbit IgG control
Polyclonal
CoraLite 594
Rabbit
Primary
Liquid
Flow Cytometry
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
100 μL
Store at -20°C. Avoid exposure to light.