Learn More
Rabbit IgG control Rabbit, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
53.00€ - 129.00€
Especificaciones
Antígeno Rabbit IgG control
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraLite 594
Formulario Liquid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17791399
Ver documentos
Proteintech
CL594-30000-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17639956
Ver documentos
Proteintech
CL594-30000-100UL
100 μL
53.00€
100 microlitros
Descripción
Descripción
Rabbit IgG control Polyclonal antibody apecifically detetects Rabbit IgG control antigen in Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
Rabbit IgG control
Polyclonal
Liquid
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Primary
Flow Cytometry
CoraLite 594
Rabbit
IgG
Store at -20°C. Avoid exposure to light.