Learn More
MP Biomedicals™ Suero de conejo
Solución estéril marrón congelada. Combinar con BSA para usarse como suero bloqueante en inmunocitoquímica e inmunohistoquímica.
Marca:  MP Biomedicals™ 0219135780
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11480422
  • 65.93€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
para ver el stock
Especificaciones
Regulaciones de EE.UU
Rabbit
Suero de conejo
De 4 a 7 g/dl
Filtrado de membrana
Desde 6,5 hasta 8
de -20 °C
Líquido
100 ml
Estéril
Agente bloqueante en el componente de medios de cultivo de inmunohistoquímica