Learn More
MP Biomedicals™ Suero de conejo
Solución estéril marrón congelada. Combinar con BSA para usarse como suero bloqueante en inmunocitoquímica e inmunohistoquímica.
65.93€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | -20°C |
---|---|
Especie | Rabbit |
Formulario | Liquid |
Tipo de producto | Rabbit Serum |
Concentración | 4 to 7 g/dL |
Código de producto | Marca | Concentración | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11480422
|
MP Biomedicals™
0219135780 |
De 4 a 7 g/dl | Líquido | 100 ml |
65.93€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
-20°C | |
Liquid | |
4 to 7 g/dL | |
Membrane-filtered | |
6.5 to 8 |
Rabbit | |
Rabbit Serum | |
Sterile | |
Blocking agent in immunohistochemistry culture media component |