Learn More
Tenak™ Gradillas estándar para placas de microtitulación para congeladores verticales
Ofrece una gama completa de almacenamiento para placas de microtitulación. Las gradillas estándar Tenak™ para placas de microtitulación para congeladores verticales se pueden utilizar con todos los modelos de congelador.
Marca: Tenak™ TE27468
Descripción
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricado con acero inoxidable
- Disponible en diferentes tamaños
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
Placas (70) | |
Sí | |
1 Paq. | |
135 mm | |
25 mm |
14 x 5 | |
Acero inoxidable | |
Placas de microtitulación, congeladores verticales | |
450 x 135 x 371 mm | |
371 mm | |
450 mm |