Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores horizontales, altura de estante de 85 mm
Las gradillas estándar de acero inoxidable para congeladores horizontales están diseñadas para albergar placas de microtitulación.
Marca: Tenak™ TE27210
Descripción
- Para uso en congeladores horizontales
- Se suministran con una varilla de bloqueo para asegurar las cajas criogénicas
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Varilla de fijación | |
Acero inoxidable | |
Congeladores horizontales | |
85 mm |
Placas de microtitulación (3) | |
3 | |
135 x 92 x 264 mm |