Learn More
Fisherbrand™ Lámpara de deuterio de repuesto para detectores de Shimadzu UV y Visible HPLC
Lámpara de deuterio de repuesto de Fisherbrand™ para detector de HPLC visible y UV Shimadzu, 2000 horas o 12 meses de vida útil.
Marca: Fisherbrand™ 11941-26
989.15 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Larga duración
- Sustitución de OEM «drop-in»
- Trazable por número de serie
Información de órdenes
Los modelos con n.º El número 14-500-725 es comparable a la pieza 228-34016-02 de Shimadzu.
Compliance
Compatible con WEEE y ROHS
Especificaciones
Deuterio | |
Detectores de HPLC visible y UV M1, SPD-10A, AVP, AV, AVVP de Shimadzu | |
Lámpara de detector de repuesto |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
16Hours
19Minutes
50Seconds
49