Learn More
Fisherbrand™ Lámpara de deuterio de repuesto para detectores de Shimadzu UV y Visible HPLC
Lámpara de deuterio de repuesto de Fisherbrand™ para detector de HPLC visible y UV Shimadzu, 2000 horas o 12 meses de vida útil.
1050.00€
Especificaciones
Fuente de luz | Deuterio |
---|---|
Tipo de producto | Lámpara de detector de repuesto |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13014120
|
Fisherbrand™
11941-26 |
Detectores de HPLC visible y UV M1, SPD-10A, AVP, AV, AVVP de Shimadzu |
1050.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Larga duración
- Sustitución de OEM «drop-in»
- Trazable por número de serie
Compliance
Compatible con WEEE y ROHS
Especificaciones
Deuterio | |
Lámpara de detector de repuesto |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Lámpara de deuterio de repuesto para detectores de Shimadzu UV y Visible HPLC