Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores horizontales, altura de estante de 45 mm
Las gradillas estándar de acero inoxidable para congeladores horizontales están diseñadas para albergar placas de microtitulación.
Brand: Tenak™ TE27162
Description
- Para uso en congeladores horizontales
- Se suministran con una varilla de bloqueo para asegurar las cajas criogénicas
- Fabricadas en acero inoxidable
Specifications
Varilla de fijación | |
Acero inoxidable | |
Congeladores horizontales | |
45 mm |
Placas de microtitulación (7) | |
7 | |
135 x 92 x 330 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.