Learn More
Eppendorf™ RackScan
Lee gradillas de almacenamiento completas con hasta 96 viales diferentes con código de barras. Los ID de muestra se transfieren a las bases de datos posteriores.
Marca: Eppendorf™ 6002000014
1538.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Instrumento basado en cámara que ofrece imágenes y descodificación rápidas
- Accesorio cómodo y fácil de conectar
- Tamaño reducido, ideal para sobremesa (e integración)
- La función de corrección de errores ECC 200 permite leer de forma segura hasta un 30 % de los códigos dañados
- Material de soporte de viales disponible en la página de inicio de Eppendorf para fines de documentación
- Conexión y transferencia con el software de Eppendorf™ eLABInventory y eLABJournal para una transferencia de datos más cómoda
- RackScan s se puede conectar a RackScan b como accesorio para leer códigos de barras en etiquetas laterales
- Diferentes formatos utilizables para una alta flexibilidad
Especificaciones
RackScan s | |
Escanear más de un vial en paralelo y transferir los datos de la muestra a su software de gestión de muestras | |
Escáner (lectura lateral) |
PC/USB | |
Gradillas SBS y cajas de crioalmacenamiento | |
USB |