Learn More
Eppendorf™ RackScan
Lee gradillas de almacenamiento completas con hasta 96 viales diferentes con código de barras. Los ID de muestra se transfieren a las bases de datos posteriores.
1620.00€ - 11040.00€
Especificaciones
Método de transferencia de datos | PC/USB |
---|---|
Tipo de conexión | USB |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16476879
|
Eppendorf™
6002000006 |
Escáner (lectura inferior) |
11040.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16486879
|
Eppendorf™
6002000014 |
Escáner (lectura lateral) |
1620.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El instrumento basado en cámara permite tomar imágenes y descodificar con rapidez
- Sistema de conexión cómodo y sencillo
- Se requiere una superficie reducida, ideal como equipo de sobremesa (e integración)
- La función de corrección de errores ECC 200 permite la lectura segura con un máximo de un 30 % de códigos dañados
- Material adicional sobre los viales disponible a través de Eppendorf Homepage a efectos de documentación
- Plug & Transfer con Eppendorf eLABInventory y eLABJournal software para una cómoda transferencia de datos
- RackScan s se puede integrar como un accesorio para leer códigos de barras en etiquetas laterales
Especificaciones
PC/USB | |
USB |