Learn More
Ohaus™ Báscula de recuento compacta multiuso Ranger™ Count 3000
Báscula de recuento compacta y multiuso con funciones de pesaje, recuento de piezas, recuento de comprobación y acumulación.
Marca: Ohaus™ 30031783
503.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Precisión de recuento y pesaje con 30 bibliotecas de artículos
- La báscula de recuento más fácil de usar del mercado
- La estabilización rápida proporciona un rendimiento inigualable
Especificaciones
210 horas con batería recargable | |
Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, teclado numérico, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero, asa de transporte | |
LCD con retroiluminación de 3 visores + 3 LED | |
RS232, CA, batería recargable | |
Plataforma de acero inoxidable | |
0,200000 g | |
311,00 x 327,00 x 117,000 mm | |
311,00 mm | |
12,90 in | |
300 mm | |
117,000 mm | |
311,00 mm |
Ethernet (disponible como accesorio) USB (Disponible como accesorio)RS232 (incluido) segundo (2) RS232 (Disponible como accesorio) | |
3,0 kg | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
RC31P3 | |
311,00 x 327,00 mm | |
12,20 in | |
225 mm | |
327,00 mm | |
4,60 in | |
12,20 in | |
Fuente de alimentación universal interna de 100/240 V CA y 50/60 Hz, batería interna recargable de ácido de plomo |